Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de electroforesis en minigel Owl™ EasyCast™ B2
Fusione y procese un gel en la misma cámara sin necesidad de cinta ni de piezas adicionales con los sistemas de electroforesis para minigeles Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 con un diseño que ahorra espacio.
599.00€ - 745.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
---|---|
Tamaño de gel | Mini |
Línea de productos | Owl™ |
Tipo | Mini |
Tamaño de muestra | Desde 8 hasta 48 |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11717185
|
Thermo Scientific™
B2-BP |
EasyCast con puertos de intercambio de tampones |
745.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11972955
|
Thermo Scientific™
B2 |
EasyCast |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Fusione y procese un gel en la misma cámara sin necesidad de cinta ni de piezas adicionales con los sistemas de electroforesis para minigeles Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2, con un diseño que ahorra espacio y múltiples opciones de peine y bandeja.
Características:
- Las dos ranuras de sujeción de peine de la bandeja para geles fabricada con material con transmisión UV (UVT) duplican la capacidad de muestra al doblar el número de pocillos de muestras
- Para facilitar la medición de las bandas, se aplica un tamiz de seda a las bandejas de gel UVT
Información sobre pedidos:
Disponibles con tomas optativas de intercambio de tampón (B2-BP) para uso con una bomba de recirculación externa
Incluye:
- Cámara de tampón
- Tapa Thermo Scientific™ SuperSafe™ con cables de alimentación acoplados
- Bandeja para geles fabricada con material con transmisión UV sellada EasyCast (UVT)
- Dos peines: 12 & 20 pocillos, doble cara, grosor de 1.0/1.5 mm
Especificaciones
Marcado CE | |
Owl™ | |
Desde 8 hasta 48 | |
9,63 x 7,06 x 3,75 pulg (24,5 x 18 x 9,5 cm) | |
24,5 cm | |
7,06 pulg | |
12 cm | |
9,5 cm |
Mini | |
Mini | |
800 mL | |
9,63 pulg | |
14 cm | |
18 cm | |
3,75 pulg |