Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de electroforesis en minigel Owl™ EasyCast™ B2
Código de producto. 11717185
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
EasyCast
EasyCast con puertos de intercambio de tampones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11717185 EasyCast con puertos de intercambio de tampones cada uno
11972955 EasyCast 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11717185 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B2BP
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una flexibilidad superior en un tamaño reducido con nuestros sistemas de electroforesis en minigel B2.
Logre una máxima flexibilidad en un espacio reducido con los sistemas de electroforesis en minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2. El sencillo método de montaje y preparación, y las múltiples opciones de peine y bandeja del sistema han convertido a este producto en el modelo Owl de mayor venta.
  • Las dos ranuras de sujeción de peine de la bandeja para geles fabricada con material con transmisión UV Transmisión UV, doble capacidad de la bandeja de gel al duplicar el número de pocillos de muestras
  • Para facilitar la medición de las bandas, se aplica un tamiz de seda a las bandejas de gel UVT.
Información sobre pedidos:
Disponibles con tomas optativas de intercambio de tampón (B2-BP) para uso con una bomba de recirculación externa
Incluye:
  • Cámara de tampón
  • Tapa SuperSafe™ Thermo Scientific™ con cables de alimentación acoplados
  • EasyCast con juntas U.V. Bandeja de gel para transmisión (UVT)
  • Dos peines: 12 y 20 pocillos, dos caras y grosor de 1/1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Tamaño de gel Mini
Línea de productos Owl
Tipo Mini
Incluye EasyCast con puertos de intercambio de tampones
Tamaño de muestra Desde 8 hasta 48
Volumen del tampón (métrico) 800 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,63 x 7,06 x 3,75 pulg (24,5 x 18 x 9,5 cm)
Longitud (imperial) 9,63 pulg
Longitud (métrico) 24,5 cm
Longitud del gel (métrico) 14 cm
Anchura (imperial) 7,06 pulg
Anchura (métrico) 18 cm
Anchura del gel (métrico) 12 cm
Altura (imperial) 3,75 in
Altura (métrico) 9,5 cm