Learn More
Fisherbrand™ Filtro de jeringa de PES estéril
Diseñado para la filtración y purificación en un entorno estéril. El filtro para jeringa de PES estéril Fisherbrand™ incluye una membrana de PES en una carcasa de polipropileno para la purificación de soluciones de cultivo de tejidos de una jeringa estándar. Hay disponibles membranas de 33 mm de diámetro con tamaños de poro de 0,2 o 0,45 μm.
Marca: Fisherbrand™
47.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.60250kg
Descripción
- Ideal para la purificación de tampones y soluciones de cultivo tisular
- Alto procesamiento de muestras con baja unión de proteínas
- Membrana hidrófila de polietersulfona (PES) de 33 mm
- Carcasa de polipropileno sólida y químicamente resistente
Especificaciones
Blanco | |
0,45 μm | |
Purificación de soluciones de cultivo tisular, tampones | |
Paquete de 50 | |
33 mm |
PES | |
Estéril | |
Polipropileno | |
Filtro de jeringa |