Learn More
Fisherbrand™ Filtro de jeringa de PES estéril
Diseñado para la filtración y purificación en un entorno estéril. El filtro para jeringa de PES estéril Fisherbrand™ incluye una membrana de PES en una carcasa de polipropileno para la purificación de soluciones de cultivo de tejidos de una jeringa estándar. Hay disponibles membranas de 33 mm de diámetro con tamaños de poro de 0,2 o 0,45 μm.
98.70€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de filtro | PES |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de soluciones de cultivo tisular, tampones |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15206869
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm |
98.70€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15216869
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm |
98.70€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Ideal para la purificación de tampones y soluciones de cultivo tisular
- Alto procesamiento de muestras con baja unión de proteínas
- Membrana hidrófila de polietersulfona (PES) de 33 mm
- Carcasa de polipropileno sólida y químicamente resistente
Especificaciones
Blanco | |
Estéril | |
Polipropileno | |
Filtro de jeringa |
PES | |
Purificación de soluciones de cultivo tisular, tampones | |
Paquete de 50 | |
33 mm |