Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de soluciones de cultivo tisular, tampones |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Filtro de jeringa |
| Diámetro (métrico) | 33 mm |