Learn More
Fisherbrand™ Soporte de alambre de cajas de guantes
Click to view available options
Fondo (métrico):
108 mm
Descripción
- Mantenga los guantes organizados y listos para su uso inmediato.
- Libere espacio en la mesa montando soportes en la pared para facilitar la dispensación.
- El soporte vertical de tres cajas se ajusta a la mayoría de las marcas principales de cajas de guantes.
- Tornillos de montaje para pared incluidos
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte para cajas de guantes |
Color | Blanco |
Fondo (métrico) | 108 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 108 x 250 x 454 mm |
Anchura (métrico) | 250 mm |
Altura (métrico) | 454 mm |
Admite | Guantes |
Material | Acero con revestimiento de epoxi |
Capacidad | 3 cajas |
Incluye | Tornillos de montaje en pared |