Learn More
3M™ Mascarilla desechable FFP3 con válvula
Proporciona protección respiratoria cómoda y efectiva contra partículas de polvo y partículas líquidas no volátiles. El respirador de partículas serie 3M 8300 proporciona una filtración eficiente con baja resistencia a la respiración para ofrecer un rendimiento de alta calidad uniforme.
Marca: 3M™ 7100057145
34.45 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
Proporciona protección respiratoria cómoda y efectiva para el uso en sectores en los que los trabajadores se verán expuestos a partículas de polvo y partículas de líquidos no volátiles.- Probado y certificado según AS/NZS 1716:2003
- La sólida carcasa exterior mejora la resistencia a la deformación
- La pinza nasal en forma de M se ajusta fácilmente en menos puntos de presión y ofrece una mayor comodidad en la nariz
- Diademas trenzadas para mejorar la comodidad en el cuello, la cara y la cabeza con una sensación de seguridad
- El material del filtro de Electret Advanced 3M™ ofrece una filtración efectiva con baja resistencia a la respiración para ofrecer un rendimiento de alta calidad
- El forro interior acolchado y supersuave ayuda a mantener la comodidad de los trabajadores
- Los modelos que incluyen la válvula de exhalación Cool Flow™ ofrecen más comodidad en ambientes de calor y humedad o de trabajo físico duro
- Diademas de colores para facilitar la identificación: Amarillo para P1, azul para P2
Especificaciones
AS/NZS 1716:2003; norma europea EN149:2001 + A1:2009 NR | |
Elastómero termoplástico | |
Industrias en las que los trabajadores se verán expuestos a partículas de polvo o partículas de líquidos no volátiles | |
clip de aluminio |
FFP3 | |
Con válvula | |
Sí |