Learn More
Fisherbrand™ Probetas graduadas de vidrio borosilicatado
Mida líquidos con probetas graduadas de vidrio con escala de cerámica azul. Probeta graduada de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con base hexagonal y boquilla
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12420kg
Descripción
- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduadas en cerámica azul
- Vidrio de borosilicato
- Base hexagonal
- Con boquilla
- Código de pedido individual en cada producto
Especificaciones
Probeta graduada | |
Azul | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
25 mL | |
0,5 mL |
Hexagonal | |
Vidrio de borosilicato | |
Clase B | |
Cerámica azul |