Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Conical QualiRod
Conical hand-drill, conically shaped, with sharp cutting edges and a solid handle. Ideal for cutting out samples for quality control from soft, paste-like substances (cheese, butter, clay, soap, wax, etc.)
Marca: Buerkle™ 5311-0001
77.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09650kg
Descripción
Un taladro manual con forma cónica, con bordes cortantes afilados y un mango sólido. Ideal para cortar muestras para el control de calidad de sustancias suaves, como pasta (queso, mantequilla, arcilla, jabón, cera, etc.).- Acero inoxidable V2A (1.4301)
- Esterilizables
- Conforme a EN/ISO 707
Especificaciones
Acero inoxidable (AISI 304) | |
QualiRod cónico esterilizable | |
110 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Taladrar a mano muestras de forma cónica para el control de calidad de sustancias pastosas suaves como queso, mantequilla, arcilla, jabón, cera, etc. |