Learn More
Buerkle™ QualiRod cónico de acero inoxidable
Código de producto. p-7084538 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de la hoja (métrico):
110 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10690543 110 mm cada uno
13597350 150 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10690543
Marca: Buerkle™ 53110001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Taladro cónico, de forma cónica, con bordes cortantes afilados y un mango sólido. Ideal para cortar muestras para el control de calidad de sustancias suaves, como pasta (queso, mantequilla, arcilla, jabón, cera, etc.)
Un taladro manual con forma cónica, con bordes cortantes afilados y un mango sólido. Ideal para cortar muestras para el control de calidad de sustancias suaves, como pasta (queso, mantequilla, arcilla, jabón, cera, etc.).
  • Acero inoxidable V2A (1.4301)
  • Esterilizables
  • Conforme a EN/ISO 707
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción QualiRod cónico esterilizable
Incluye Sterilisable Conical QualiRod
Para utilizar con (aplicación) Taladrar a mano muestras de forma cónica para el control de calidad de sustancias pastosas suaves como queso, mantequilla, arcilla, jabón, cera, etc.
Longitud de la hoja (métrico) 110 mm