Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts
Choose from various Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts including UVT gel tray, gaskets and external caster.
Marca: Thermo Scientific™ D3-GK
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Choose from various Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts, including UVT gel tray, gaskets and external caster. For use with the Owl D3-14 System.
- La bandeja de gel UVT incorpora compuertas traseras con juntas que proporcionan estanqueidad a prueba de fugas sin usar cinta adhesiva
- Las ranuras del peine se disponen de forma que pueden organizarse hasta 12 juegos de muestras sobre el mismo gel
Especificaciones
Juntas de repuesto (1 par) | |
Sistema de electroforesis horizontal Owl™ Serie D3 | |
Owl™ | |
Junta |