Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts
Choose from various Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts including UVT gel tray, gaskets and external caster.
17.40€ - 139.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis horizontal Owl™ Serie D3 |
---|---|
Línea de productos | Owl™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11912975
|
Thermo Scientific™
D3-CST-14 |
Molde externo (sin bandejas/peines) |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11977515
|
Thermo Scientific™
D3-GK |
Juntas de repuesto (1 par) |
17.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11922975
|
Thermo Scientific™
D3-UVT-14 |
Bandeja de gel UVT con juntas EasyCast™ |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Choose from various Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts, including UVT gel tray, gaskets and external caster. For use with the Owl D3-14 System.
- UVT gel tray incorporates gasketed end gates which provide a leakproof seal without tape
- Comb slots are positioned to enable up to 12 sample sets on the same gel
Especificaciones
Sistema de electroforesis horizontal Owl™ Serie D3 | |
Owl™ |