Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts
Choose from various Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts including UVT gel tray, gaskets and external caster.
Marca:  Thermo Scientific™ D3-CST-14
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11912975
  • 139.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Choose from various Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 System Replacement Parts, including UVT gel tray, gaskets and external caster. For use with the Owl D3-14 System.
  • La bandeja de gel UVT incorpora compuertas traseras con juntas que proporcionan estanqueidad a prueba de fugas sin usar cinta adhesiva
  • Las ranuras del peine se disponen de forma que pueden organizarse hasta 12 juegos de muestras sobre el mismo gel
Especificaciones
Especificaciones
Molde externo (sin bandejas/peines)
Sistema de electroforesis horizontal Owl™ Serie D3
Owl™
Colador