missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ovine MIG ELISA Kit

Ovine MIG quantitates ovine MIG in serum, plasma, supernatant.

Marca:  Invitrogen™ ESH7RB

Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17195103

  • 596.00€ / paquete de 96

Fecha estimada de envío: 03-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Ovine MIG quantitates ovine MIG in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant ovine MIG.

El MIG, también conocido como CXCL9, es un quimioatrayente de células T inducible por el interferón gamma que es un miembro de la familia de citoquinas CXC. Este gen está mapeado en 4q21. Cabe destacar que, aunque las actividades mejor descritas de las quimiocinas son como factores quimiotácticos, las quimiocinas también tienen un efecto sobre la activación de las células T, la angiogénesis y la infección por VIH. Mientras que la mayoría de las quimiocinas CXC son quimiotácticas para los neutrófilos, el MIG y el INP10 son inusuales y similares al ser quimiocinas CXC quimiotácticas para los linfocitos e inactivas en los neutrófilos.
Especificaciones

Especificaciones

BB139920; quimiocina con motivo C; quimiocina con motivo C x C; quimiocina con motivo CC; quimiocina con motivo CC; ligando de quimioquina (motivo C-X-C) 9; CMK; crg-10; CXC; quimioquina con motivo CXC; quimioquina con motivo C-X-C 9; ligando de quimioquina con motivo C-X-C 9; CXCL; Cxcl9; monokina inducida por interferón gamma; monokina inducida por interferón gamma; HuMIG; M119; MIG; monocina inducida por interferón gamma; monocina inducida por interferón gamma; monocina inducida por interferón-gamma; MuMIG; Proteína m119; SCYB9; subfamilia de citoquinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 9; citoquina pequeña inducible B9; citoquina pequeña inducible B9
0,05 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
CXCL9 (MIG)
4 h 45 min
De 0,05 a 10 ng/ml
Biotina
Suero
CXCL9
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales