missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ovine MIG ELISA Kit
Ovine MIG quantitates ovine MIG in serum, plasma, supernatant.
678.00€ - 2635.00€
Especificaciones
Número de acceso | BB139920; quimiocina con motivo C; quimiocina con motivo C x C; quimiocina con motivo CC; quimiocina con motivo CC; ligando de quimioquina (motivo C-X-C) 9; CMK; crg-10; CXC; quimioquina con motivo CXC; quimioquina con motivo C-X-C 9; ligando de quimioquina con motivo C-X-C 9; CXCL; Cxcl9; monokina inducida por interferón gamma; monokina inducida por interferón gamma; HuMIG; M119; MIG; monocina inducida por interferón gamma; monocina inducida por interferón gamma; monocina inducida por interferón-gamma; MuMIG; Proteína m119; SCYB9; subfamilia de citoquinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 9; citoquina pequeña inducible B9; citoquina pequeña inducible B9 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,05 a 10 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,05 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17185969
|
Invitrogen™
ESH7RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17195103
|
Invitrogen™
ESH7RB |
96 pruebas |
678.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Ovine MIG quantitates ovine MIG in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant ovine MIG.
MIG, also known as CXCL9, is a T-cell chemoattractant inducible by gamma interferon that is a member of the CXC chemokine family of cytokines.This gene is mapped to 4q21. It is noted that, although the best-described activities of the chemokines are as chemotactic factors, chemokines also have an effect on T-cell activation, angiogenesis, and HIV infection. While most CXC chemokines are chemotactic for neutrophils, MIG and INP10 are unusual and similar in being CXC chemokines that are chemotactic for lymphocytes and inactive in neutrophils.Especificaciones
BB139920; quimiocina con motivo C; quimiocina con motivo C x C; quimiocina con motivo CC; quimiocina con motivo CC; ligando de quimioquina (motivo C-X-C) 9; CMK; crg-10; CXC; quimioquina con motivo CXC; quimioquina con motivo C-X-C 9; ligando de quimioquina con motivo C-X-C 9; CXCL; Cxcl9; monokina inducida por interferón gamma; monokina inducida por interferón gamma; HuMIG; M119; MIG; monocina inducida por interferón gamma; monocina inducida por interferón gamma; monocina inducida por interferón-gamma; MuMIG; Proteína m119; SCYB9; subfamilia de citoquinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 9; citoquina pequeña inducible B9; citoquina pequeña inducible B9 | |
0,05 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,05 a 10 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
CXCL9 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl | |
CXCL9 (MIG) | |
4 h 45 min |