Learn More
Thermo Scientific™ Kit de tampones de pH Orion™ ROSS™ All-in-One™
Mantenga los electrodos de pH de una forma más eficaz con los kits de tampones de pH Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ All-in-One™.
Marca: Thermo Scientific™ 810199
117.92 EUR hasta el 2022-06-30
Use el código promocional "16496" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.34000kg
Descripción
Mantenga los electrodos de pH de una forma más eficaz con los kits de tampones de pH Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ All-in-One™. El práctico kit de tampones incluye tampones de pH 4,01; 7,00 y 10,01, solución de almacenamiento ROSS, solución de limpieza y frasco de almacenamiento.
El kit incluye un:
- Frasco de 475 ml (1 pinta) de tampón de pH 4,01 (910104)
- 1 Frasco de 475 ml (pinta) de tampón de pH 7,00 (910107)
- 1 Frasco de 475 ml (pinta) de tampón de pH 10,01 (910110)
- 1 Frasco de 475 ml (pinta) de solución de almacenamiento de electrodos de pH ROSS™ (810001)
- 1 Frasco de 60 ml (oz) de solución general de limpieza de electrodos de pH (900024)
- Frasco para el almacenamiento de electrodos de pH de 12 mm de diámetro
Especificaciones
Kit de tampones de pH ROSS All-in-One | |
Frasco de 475 ml (1 pinta) de tampón de pH 4,01 (910104) Frasco de 475 ml (1 pinta) de tampón de pH 7,00 (910107) Frasco de 475 ml (1 pinta) de tampón de pH 10,01 (910110) Frasco de 475 ml (1 pinta) de solución de almacenamiento de electrodos de pH ROSS™ (810001) Frasco de 60 ml (1 oz) de solución genérica de limpieza de electrodos de pH (900024) Frasco para el almacenamiento de electrodos de pH de 12 mm de diámetro |
|
Sí | |
kit |
Electrodo de pH | |
tampones de pH, solución de almacenamiento, solución de limpieza | |
910104, 910107, 910110, 810001, 900024, 910003 |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.