Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos combinados de pH serie Economy Orion™, no recargables, semi-micro, intervalo de pH 0-12, conector BNC resistente al agua
Realice mediciones de pH rutinarias con el electrodo combinado de pH de la serie Economy Thermo Scientific™ Orion™, un electrodo rutinario relleno de gel con junta tipo mecha.
Marca: Thermo Scientific™ 911600
236.49 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18236kg
Descripción
Realice mediciones de pH rutinarias con el electrodo combinado de pH de la serie Economy Thermo Scientific™ Orion™, un electrodo rutinario relleno de gel con junta tipo mecha. Su cuerpo de epoxi irrompible se extiende más allá de la perilla de vidrio de detección de pH para condiciones difíciles. Proporciona una mayor durabilidad para el uso en laboratorio o sobre el terreno con un diseño de bajo mantenimiento que no requiere ninguna solución de llenado.
- Electrolito de Ag/AgCl con gelificación permanente
- 9106BNWP tiene un intervalo de pH de 0 a 14; todos los demás tienen un intervalo de pH de 0 a 12
- Intervalo de temperatura de 0 °C a 80 °C
- Modelos de superficie plana y de uso general: cuerpo de 11 cm de largo × 12 mm de diámetro, tapa de 16 mm de diámetro
- Modelo semimicro: cuerpo de 15 cm de largo × 6 mm de diámetro, tapa de 10 mm de diámetro
Modelo 91-06:
- Conector BNC resistente al agua
Modelos de uso general, matraces, semimicro y superficie plana:
- Conector BNC
Especificaciones
Electrolito de Ag/AgCl con gelificación permanente | |
Mecha | |
Desde 0 hasta 12 | |
Electrodo combinado de pH AG/AgCl, no rellenable, semimicro | |
De 32° a 176 °F | |
15 cm | |
0,25 pulg | |
6 mm |
BNC | |
Epoxi | |
De 0 °C a 80 °C | |
Medidor de pH Orion | |
5,93 in | |
1 m | |
0,18 in | |
10 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.