Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos combinados de pH serie Economy Orion™, no recargables, semi-micro, intervalo de pH 0-12, conector BNC resistente al agua
Código de producto. p-4529955
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
WPBNC
Tipo:
Electrodo combinado de pH AG/AgCl, no rellenable
Electrodo combinado de pH AG/AgCl, no rellenable, matraz
Electrodo combinado de pH AG/AgCl, no rellenable, semimicro
Electrodo combinado de pH AG/AgCl, no rellenable, superficie plana
Tipo de punta:
Estándar
Matraz
Punta de superficie plana
Semimicro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tipo Tipo de punta unitSize
10111261 WPBNC Electrodo combinado de pH AG/AgCl, no rellenable Estándar 1 PCS
10314191 BNC Electrodo combinado de pH AG/AgCl, no rellenable, semimicro Semimicro cada uno
10329930 BNC Electrodo combinado de pH AG/AgCl, no rellenable, matraz Matraz 1 PCS
10597781 BNC Electrodo combinado de pH AG/AgCl, no rellenable, superficie plana Punta de superficie plana cada uno
4 options
Código de producto. 10111261
Marca: Thermo Scientific™ 9106BNWP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice mediciones de pH rutinarias con este electrodo combinado de pH, que tiene un cuerpo de epoxi irrompible que se extiende más allá de la perilla de vidrio de detección de pH, lo que lo hace idóneo para condiciones difíciles.
Realice mediciones de pH rutinarias con el electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion™ serie Economy. Esta junta tipo mecha rutinaria, junto con el electrodo relleno de gel, tiene un cuerpo de epoxi irrompible que se extiende más allá de la perilla de vidrio de detección de pH, lo que la hace idónea para condiciones difíciles. Proporciona una mayor durabilidad para el uso en laboratorio o sobre el terreno con un diseño de bajo mantenimiento que no requiere ninguna solución de llenado.
  • Electrolito de Ag/AgCl con gelificación permanente
  • 9106BNWP tiene un intervalo de pH de 0 a 14; todos los demás tienen un intervalo de pH de 0 a 12
  • Intervalo de temperatura de 0 °C a 80 °C
  • Modelos de superficie plana y de uso general: cuerpo de 11 cm de largo × 12 mm de diámetro, tapa de 16 mm de diámetro
  • Modelo semimicro: cuerpo de 15 cm de largo × 6 mm de diámetro, tapa de 10 mm de diámetro
Modelo 91-06:
  • Conector BNC resistente al agua
Modelos de uso general, matraces, semimicro y superficie plana:
  • Conector BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrolito de Ag/AgCl con gelificación permanente
Tipos de conector WPBNC
Junta Mecha
Material Epoxi
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo combinado de pH AG/AgCl, no rellenable
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH Orion
Electrolito de referencia Ag/AgCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 176 °F
Tipo de punta Estándar
Longitud (imperial) 4,31 in
Longitud del cable (imperial) 39,4 in
Longitud (métrico) 11 cm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,43 in
Diámetro del tapón (imperial) 0,62 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Diámetro del tapón (métrico) 16 mm
Refillable Non-refillable
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.