Learn More
Thermo Scientific™ Sonda ATC de epoxi Orion 927005MD
Las sondas ATC Thermo Scientific producen mediciones rápidas y precisas con corrección automática de la medición de pH, para compensar variaciones en la pendiente del electrodo por cambios de temperatura.
Marca:  Thermo Scientific™ 917005
Detalles adicionales : Peso : 2.24540kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10160921
  • 503.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las sondas ATC Thermo Scientific producen mediciones rápidas y precisas con corrección automática de la medición de pH, para compensar variaciones en la pendiente del electrodo por cambios de temperatura.
Para uso de laboratorio, campo o planta.
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.
Especificaciones
Especificaciones
±1 °C
Epoxi
Medidores de la serie A Orion Star
Sonda ATC con conector DIN de 8 pines
6 mm
120 mm
Sonda ATC, epoxi
De 0 °C a 80 °C
Desde 0 hasta 14
0,2 in
4,7 in
De 32° a 176 °F
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.