Learn More
Thermo Scientific™ Sonda ATC de epoxi Orion™ 927005MD
Código de producto. p-4529719
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
Conector fono de 3,5 mm
DIN de 8 clavijas
MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipos de conector unitSize
10160921 DIN de 8 clavijas 1 PCS
10100691 Conector fono de 3,5 mm 1 PCS
10716344 MiniDIN (para Orion Star, Star A y Versa Star) cada uno
3 options
Código de producto. 10160921
Marca: Thermo Scientific™ 917005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga mediciones rápidas y precisas en el laboratorio o en el campo con esta sonda ATC, que corrige automáticamente las mediciones de pH para determinar la variación en la pendiente del electrodo.
Obtenga mediciones rápidas y precisas en el laboratorio o en el campo con la sonda ATC de epoxi Thermo Scientific™ Orion™ 927005MD. Este instrumento corrige automáticamente las mediciones de pH con variación de pendiente de electrodos debido al cambio de temperatura.
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sonda ATC con conector DIN de 8 pines
Exactitud ±1 °C
Para utilizar con (equipo) Medidores de la serie A Orion Star
Material Epoxi
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 80°C
Tipo Sonda ATC, epoxi
Intervalo de pH Desde 0 hasta 14
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,2 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 6 mm
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud (métrico) 120 mm
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 176 °F
Tipos de conector DIN de 8 clavijas
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.