Learn More
Thermo Scientific™ Sonda ATC de epoxi Orion 927005MD
Las sondas ATC Thermo Scientific producen mediciones rápidas y precisas con corrección automática de la medición de pH, para compensar variaciones en la pendiente del electrodo por cambios de temperatura.
Marca: Thermo Scientific™ 927005
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las sondas ATC Thermo Scientific producen mediciones rápidas y precisas con corrección automática de la medición de pH, para compensar variaciones en la pendiente del electrodo por cambios de temperatura.
Para uso de laboratorio, campo o planta.
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.Especificaciones
Sonda ATC, epoxi | |
De 0 °C a 80 °C | |
±1 °C | |
Conector de toma fono de 3,5 mm | |
6 mm | |
120 mm | |
Conector fono de 3,5 mm |
Epoxi | |
Desde 0 hasta 14 | |
Medidores de la serie Orion Star | |
0,2 in | |
4,7 in | |
De 32° a 176 °F |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.