Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ 9104BNWP
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9104BNWP incluye referencias de plata/cloruro de plata, muy utilizadas debido a la exactitud y al amplio intervalo de temperaturas que abarcan.
153.49€ - 501.00€
Especificaciones
Junta | Cerámica |
---|---|
Material | Cuerpo de vidrio |
Intervalo de pH | Desde 0 hasta 14 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 90 °C |
Tipo de solución de llenado | KCl 4M con Ag/AgCl |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10126620
|
Thermo Scientific™
9104BNWP |
BNC |
501.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10759741
|
Thermo Scientific™
9104SC |
Tapón roscado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9104BNWP incluye referencias de plata/cloruro de plata, muy utilizadas debido a la exactitud y al amplio intervalo de temperaturas que abarcan.
Para uso intensivo en laboratorio.
- Material: cuerpo de vidrio, ≈bulbo endurecido≈.
- Rango de pH: de 0 a 14. Intervalo de temperatura: de 0° a 90 °C. Tipo de referencia: Ag/AgCl. Unión: cerámica. Dimensiones: 120 x 12 mm.
- Precisión de pH: 0,02
- Solución de llenado: 4M KCl con Ag/AgCl, Orion N.º de cat. 900011.
- Diámetro del cabezal: 16 mm
Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos Orion, 900011
Especificaciones
Cerámica | |
Desde 0 hasta 14 | |
KCl 4M con Ag/AgCl | |
0,02 | |
4,7 in | |
0,47 in | |
16 mm |
Cuerpo de vidrio | |
De 0 °C a 90 °C | |
Ag/AgCl | |
De 32° a 194 °F | |
120 mm | |
12 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.