Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ 9104BNWP
Código de producto. 10126620
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tapón roscado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector unitSize
10126620 BNC 1 PCS
10759741 Tapón roscado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10126620 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9104BNWP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lleve a cabo trabajos diarios en el laboratorio con este duradero electrodo que incluye referencias de plata/cloruro de plata ampliamente utilizadas debido a su exactitud y al amplio intervalo de temperaturas que abarcan.
El electrodo combinado de pH Thermo Scientific™ Orion 9104BNWP incluye referencias de plata/cloruro de plata, muy utilizadas debido a la exactitud y al amplio intervalo de temperaturas que abarcan.
Para uso intensivo en laboratorio.
Incluye:
  • Frasco de 60 ml de solución de llenado de electrodos Orion, 900011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con conector resistente al agua
Tipos de conector BNC
Junta Cerámica
Material Cuerpo de vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 90°C
Tipo Electrodo combinado de pH de Ag/AgCl, cuerpo de vidrio, conector BNC resistente al agua
Tipo de solución de llenado KCl 4M con Ag/AgCl
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH estándar, conector BNC
Referencia interna Ag/AgCl
Precisión 0,02
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 194 °F
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,47 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Diámetro del tapón (métrico) 16 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.