missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Refrigerador de aire forzado con alarma

Utilice estos refrigeradores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ incluyen estantes de rejilla revestidos de plástico y recipientes con interior de plástico.

Marca:  Liebherr™ 21312245

Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12892163

  • 201.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Estas robustas ruedas miden 100 mm de diámetro cada una
  • Dos ruedas giratorias con frenos para garantizar la estabilidad
  • Aptas para los modelos GKPv, GGPv, BKPv y BGPv
Especificaciones

Especificaciones

Juego de ruedas opcional
Para los modelos de refrigerador y congelador GKPv 6580, GKPv 6570, BKPv 6570, BKPv 8470, GGPv 6580, GGPv 6570, BGPv 8420, BGPv 8470 y BGPv 6570
100 mm
Juego de 4, 2 con frenos
133 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales