Learn More
Liebherr™ Refrigerador de aire forzado con alarma
Utilice estos refrigeradores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los refrigeradores de aire forzado Liebherr™ incluyen estantes de rejilla revestidos de plástico y recipientes con interior de plástico.
196.00€ - 377.00€
Especificaciones
Tipo | Juego de ruedas opcional |
---|---|
Ruedas giratorias | Juego de 4, 2 con frenos |
Altura exterior (métrico) | 133 mm |
Diámetro (métrico) | 100 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12892163
|
Liebherr™
21312245 |
Para los modelos de refrigerador y congelador GKPv 6580, GKPv 6570, BKPv 6570, BKPv 8470, GGPv 6580, GGPv 6570, BGPv 8420, BGPv 8470 y BGPv 6570 |
196.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12621515
|
Liebherr™
9590663 |
Para su uso con los modelos de refrigerador y congelador GKPv 6580, GKPv 6570, BKPv 6570, BKPv 8470, GGPv 6580, GGPv 6570, BGPv 8420, BGPv 8470, BGPv 6570 |
377.00€
4 sets |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sturdy castors measure 100mm diameter each
- Two castors povided with brakes to ensure stability
- Suitable for models GKPv, GGPv, BKPv and BGPv
Especificaciones
Juego de ruedas opcional | |
Juego de 4, 2 con frenos | |
133 mm | |
100 mm |