Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 624 LB GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726786.50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
0,32 mm | |
Columna capilar para GC | |
LB Optima™ 624 | |
De 280 °C a 300 °C | |
50 m |
G1, G2, G38 | |
0,5 mm | |
GC | |
1,8 μm | |
1 unidad |