Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 624 LB GC Capillary Column
725.00€ - 1210.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
Fase estacionaria | LB Optima™ 624 |
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Tipo | Columna capilar para GC |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12492840
|
Macherey-Nagel™
726786.30 |
30 m |
725.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12402850
|
Macherey-Nagel™
726786.50 |
50 m |
1210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
0,5 mm | |
LB Optima™ 624 | |
Columna capilar para GC | |
De 280 °C a 300 °C | |
1 unidad |
0,32 mm | |
G1, G2, G38 | |
GC | |
1,8 μm |