Learn More
Thermo Scientific™ Partículas modificadas con carboxilo OptiLink™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™. Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y se pueden aplicar directamente del frasco para una gran variedad de aplicaciones.
- En la mayoría de las aplicaciones, las partículas Opti-Link se pueden usar directamente desde el frasco, sin prelimpiado.
- El surfactante aniónico patentado no interfiere con la unión de las proteínas ni hace que las proteínas sufran una desorción de las superficies de las partículas.
- Hay disponibles diversas concentraciones de ácido en la superficie para ayudar a optimizar los esfuerzos de desarrollo de reactivos.
- Las partículas Opti-Link se han utilizado con la misma eficacia en aplicaciones de investigación y biología molecular.
Propiedades del área de aparcamiento
- Contenido ácido bajo —área de aparcamiento de 60-100— superficie hidrófoba, más estable desde el punto de vista coloidal que el poliestireno
- Contenido ácido medio —área de aparcamiento de 35-59— áreas hidrófobas e hidrófilas; buena estabilidad coloidal y buen acoplamiento covalente
- Contenido ácido alto —área de aparcamiento de 10-34— superficie hidrófila; excelente estabilidad coloidal; excelente acoplamiento covalente
Recomendada para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos nefelométricos, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos
Nota:
Cuando use partículas Opti-Link, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Surfactante aniónico patentado |
| Certificaciones/conformidad | Incluye certificado de análisis |
| Concentración | 10 % |
| Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
| Descripción | Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y son útiles para una gran variedad de aplicaciones. |
| Para utilizar con (aplicación) | Acoplamiento covalente |
| Material | Sulfato de poliestireno |
| Tipo de producto | Partículas especializadas |
| Incluye | Prospecto del paquete que contiene el certificado de análisis |
| Envase | 100 mL |
| Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
| Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
|---|---|---|---|
| 244773 | Certificado de análisis | 13/01/2022 | 73003420100350 |