Learn More
Kolmi Hopen™ Op-R™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip for patients and healthcare workers.
5.20€
Especificaciones
Fastening Type | Ganchos para los oídos |
---|---|
Material | Polipropileno |
Modelo | Plisado |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, ISO 13485, (UE) 2017/745, EN 14683, EN ISO 14971 |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17730179
|
Kolmi Hopen™
M13001-30 |
Blanco |
5.20€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17740179
|
Kolmi Hopen™
M13201-30 |
Verde |
5.20€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High filtration media (polypropylene)
- Two wide and comfortable elastic bands
- Non-woven, soft bias binding
- Integrated anti-fog nose clip
- Filter without fiberglass
- Produced in ISO 8 clean room (particulate and microbiological control)
Especificaciones
Ganchos para los oídos | |
Plisado | |
Sí | |
60 paq. |
Polipropileno | |
CE, ISO 13485, (UE) 2017/745, EN 14683, EN ISO 14971 | |
Medicina |