Learn More
Kolmi Hopen™ Op-R™ Type II Medical Masks with Earloops
Pleated medical mask with anti-fog nose clip for patients and healthcare workers.
Marca:  Kolmi Hopen™ M13201-30
Detalles adicionales : Peso : 3.70500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17740179
  • 5.20€ / paquete de 60
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Medios de alta filtración (polipropileno)
  • Dos bandas elásticas anchas y cómodas
  • Unión al bies suave y no tejida
  • Clip nasal antivaho integrado
  • Filtro sin fibra de vidrio
  • Producido en sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partículas)
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Polipropileno
CE, ISO 13485, (UE) 2017/745, EN 14683, EN ISO 14971
Medicina
Ganchos para los oídos
Plisado
Sí
60 paq.