Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Medical Mask with Visor
This splash-resistant medical mask with earloops is designed for those with sensitive skin or beards.
Marca: Kolmi Hopen™ M35311V-30
Detalles adicionales : Peso : 1.23500kg
Descripción
- Protección contra líquidos humanos, bacterias, partículas y virus
- El plegado anatómico reduce la exposición de la cara
- Capa interna diseñada para eliminar la humedad y el sudor
- La visera transparente de poliéster tiene tratamiento antivaho en ambos lados
Especificaciones
Miel | |
Polipropileno | |
Plisado | |
Sí | |
Sí |
Ganchos para los oídos | |
175 x 90 mm | |
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 | |
Medicina | |
25 paq. |