missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Type IIR Medical Mask with Visor
This splash-resistant medical mask with earloops is designed for those with sensitive skin or beards.
33.75€ - 34.70€
Especificaciones
Fastening Type | Ganchos para los oídos |
---|---|
Material | Polipropileno |
Dimensiones (L x An) | 175 x 90 mm |
Modelo | Plisado |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17770209
|
Kolmi Hopen™
M35111V-30 |
Azul |
33.75€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17790209
|
Kolmi Hopen™
M35311V-30 |
Miel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Protection against human liquids, bacteria, particles, and viruses
- Anatomical folding reduces exposure to face
- Inner layer designed to wick away moisture and sweat
- Transparent polyester visor is anti-fog treated on both sides
Especificaciones
Ganchos para los oídos | |
175 x 90 mm | |
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 | |
Medicina | |
25 paq. |
Polipropileno | |
Plisado | |
Sí | |
Sí |