Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Anti-fog, Splash-resistant Medical Mask
Splash-resistant medical mask with anti-fog nose piece designed specially for those with sensitive skin.
7.35€
Especificaciones
Fastening Type | Lazos |
---|---|
Material | Polipropileno |
Dimensiones (L x An) | 175 x 95 mm |
Modelo | Plisado |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17710199
|
Kolmi Hopen™
M34101F-30 |
Azul |
7.35€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17720209
|
Kolmi Hopen™
M34301F-30 |
Miel |
7.35€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Prevents appearance of fogging on glasses
- Absorbs sweat and moisture for sensitive skin
- Very high breathability
Especificaciones
Lazos | |
175 x 95 mm | |
CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 | |
Odontológico, médico | |
40 paq. |
Polipropileno | |
Plisado | |
Sí | |
Sí |