Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Anti-fog, Splash-resistant Medical Mask
Splash-resistant medical mask with anti-fog nose piece designed specially for those with sensitive skin.
Marca: Kolmi Hopen™ M34101F-30
Detalles adicionales : Peso : 1.52000kg
Descripción
- Evita que se empañen las gafas
- Absorbe el sudor y la humedad para una piel sensible
- Muy alta transpirabilidad
Especificaciones
Azul | |
Polipropileno | |
Plisado | |
Sí | |
Sí |
Lazos | |
175 x 95 mm | |
CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 | |
Odontológico, médico | |
40 paq. |