Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC OmniPac™ PCX-100
Separe cationes hidrófobos utilizando esta columna de intercambio de cationes compatible con disolventes.
576.69€ - 1173.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Modo mixto |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | fase inversa e intercambio iónico |
Presión máxima | 4000 psi (275 bar) |
Tamaño de partículas | 8,5 μm |
Fase estacionaria | Ácido sulfónico |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11341723
|
Thermo Scientific™
042193 |
8,5 μm | 4 mm | 50 mm |
576.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11321723
|
Thermo Scientific™
042189 |
8,5 μm | 4 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Separe los cationes hidrófobos con la columna Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 de intercambio catiónico compatible con disolventes. Esta columna de intercambio de cationes basada en polímeros es compatible con disolventes y es estable en todo el intervalo de pH de 1-14. Los disolventes se pueden utilizar para afectar a la selectividad, solubilizar muestras insolubles y eliminar contaminantes para prolongar la vida útil de la columna. La columna OmniPac PCX-100 es especialmente adecuada para el análisis de analitos catiónicos hidrófobos, como aminas, anilinas, antidepresivos, fármacos y metabolitos (como metotrexato y ácido fólico).
- Compuestas de un sustrato microporoso compatible con disolventes, basado en polímeros y aglomerado con una capa de gránulos de látex que transporta la funcionalidad de intercambio de cationes
- Capacidad de intercambio de iones de aproximadamente 120 µeq/columna
- 100 % compatibles con disolventes y siempre se deben procesar con al menos un 1 % de disolvente orgánico en la fase móvil
Especificaciones
Modo mixto | |
4000 psi (275 bar) | |
Ácido sulfónico | |
Desde 0 hasta 14 | |
L46 |
fase inversa e intercambio iónico | |
8,5 μm | |
Polímero esférico microporoso | |
60Å | |
4 mm |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.