Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC OmniPac™ PCX-100
Código de producto. 11341723 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11341723 50 mm cada uno
11321723 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341723 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 042193
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Separe cationes hidrófobos utilizando esta columna de intercambio de cationes compatible con disolventes.
Separe los cationes hidrófobos con la columna Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 de intercambio catiónico compatible con disolventes. Esta columna de intercambio de cationes basada en polímeros es compatible con disolventes y es estable en todo el intervalo de pH de 1-14. Los disolventes se pueden utilizar para afectar a la selectividad, solubilizar muestras insolubles y eliminar contaminantes para prolongar la vida útil de la columna. La columna OmniPac PCX-100 es especialmente adecuada para el análisis de analitos catiónicos hidrófobos, como aminas, anilinas, antidepresivos, fármacos y metabolitos (como metotrexato y ácido fólico).
  • Compuestas de un sustrato microporoso compatible con disolventes, basado en polímeros y aglomerado con una capa de gránulos de látex que transporta la funcionalidad de intercambio catiónico
  • Capacidad de intercambio iónico de aproximadamente 120 µeq/columna
  • 100 % compatibles con disolventes y siempre se deben procesar con al menos un 1 % de disolvente orgánico en la fase móvil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Modo mixto
Para utilizar con (aplicación) fase inversa e intercambio iónico
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas 8,5 μm
Fase estacionaria Ácido sulfónico
Material de embalaje Polímero esférico microporoso
pH De 0 a 14
Tamaño de poro 60Å
Cantidad Each
Tipo USP L46
Longitud (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 4 mm
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.