Learn More
Ohaus™ OIML F1 Weight Set
Adjusted to Meet or Exceed OIML F1 Tolerances
Marca: Ohaus™ 80780427
Detalles adicionales : Peso : 11.11000kg
Descripción
- Los juegos de pesas en masas que van desde 1 gramo a 1 kilogramo están fabricados con una aleación de troemner 8 acero inoxidable que tiene una densidad muy controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
- Las pesas se suministran en estuches de alta calidad para garantizar que se mantienen seguras, limpias y sin polvo para proteger su inversión.
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
Especificaciones
Sin certificado | |
13 kg | |
Caja protectora |
Acero inoxidable | |
De 5 kg a 1 g | |
16/paq. |