Learn More
Ohaus™ OIML F1 Weight Set
Adjusted to Meet or Exceed OIML F1 Tolerances
288.00€ - 2290.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin certificado |
---|---|
Incluye | Caja protectora |
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16672462
|
Ohaus™
80780408 |
De 500 mg a 1 mg |
288.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16682462
|
Ohaus™
80780410 |
De 50 g a 1 mg |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16692462
|
Ohaus™
80780411 |
De 50 g a 1 g |
355.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16602472
|
Ohaus™
80780412 |
De 100 g a 1 mg |
635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16612472
|
Ohaus™
80780413 |
De 100 a 1 g |
429.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16622472
|
Ohaus™
80780414 |
2 x 200 g a 1 mg |
820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16632472
|
Ohaus™
80780415 |
2 x 200 g a 1 g |
550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16642472
|
Ohaus™
80780418 |
De 500 g a 1 mg |
880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16652472
|
Ohaus™
80780419 |
De 500 g a 1 g |
650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16662472
|
Ohaus™
80780420 |
De 1 kg a 1 mg |
1440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16672472
|
Ohaus™
80780421 |
De 1 kg a 1 g |
1240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16682472
|
Ohaus™
80780422 |
2 x 2 kg a 1 mg |
1880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16692472
|
Ohaus™
80780423 |
2 x 2 kg a 1 g |
1760.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16602482
|
Ohaus™
80780426 |
De 5 kg a 1 mg |
2290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16612482
|
Ohaus™
80780427 |
De 5 kg a 1 g |
2020.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Weights Sets in masses ranging from 1 gram to 1 kilogram are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
- Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free to protect your investment
- Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Especificaciones
Sin certificado | |
Caja protectora |