Learn More
Kern Sohn OIML Class M2 ECO-Block Test Weight Código de producto.: 17392453
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Kern Sohn OIML Class M2 ECO-Block Test Weight
Código de producto. p-7226217
5 kg, cada uno
Encompass_Preferred
Click to view available options
Peso (métrico):
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17392453
Marca: Kern Sohn T35676A
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single test weight constructed of cast iron.
  • ECO rectangular shape
  • Lacquered cast iron
Especificaciones
Clasificación M2
Material Cast Iron
Peso (métrico) 5 kg
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Kern Sohn OIML Class M2 ECO-Block Test Weight