Learn More
Octametilciclotetrasiloxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.20€ - 200.00€
CAS | 556-67-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H24O4Si4 |
Peso molecular (g/mol) | 296.616 |
Número MDL | MFCD00003269 |
Clave InChI | HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je |
PubChem CID | 11169 |
ChEBI | CHEBI:25640 |
Nombre IUPAC | 2,2,4,4,6,6,8,8-octametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano |
SMILES | C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11412288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15240.22 |
100 g |
55.20€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11422288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15240.36 |
500 g |
200.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Octamethylcyclotetrasiloxane is used to prepare silicone oil, silicone rubber and silicone resin having different degrees of polymerization through ring opening and polymerizing. It is also widely used in various fields viz. construction, electronics, textile, automobile, personal care, food, and machining. It is an organometallic reagent utilized for the preparation of siloxane polymers having high surface-hydrophobicity restoration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl octametilciclotetrasiloxano se utiliza para preparar aceite de silicona, caucho de silicona y resina de silicona con diferentes grados de polimerización a través de la apertura de anillo y la polimerización. También se utiliza muy a menudo en distintos campos como la construcción, la electrónica, textil, automóvil, cuidado personal, alimentos y mecanizado. Se trata de un reactivo organometálico utilizado para la preparación de polímeros de siloxano con alta restauración de hidrofobicidad de la superficie.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes ácidos y bases fuertes.
556-67-2 | |
296.616 | |
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N | |
11169 | |
2,2,4,4,6,6,8,8-octametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano |
C8H24O4Si4 | |
MFCD00003269 | |
octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je | |
CHEBI:25640 | |
C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C |
Especificaciones
175°C to 176°C | |
17°C to 18°C | |
C8H24O4Si4 | |
UN1993 | |
56°C (132°F) | |
octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je | |
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4,4,6,6,8,8-octametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano | |
11169 | |
296.62 | |
1.396 | |
0.956 |
Octamethylcyclotetrasiloxane | |
556-67-2 | |
MFCD00003269 | |
1787074 | |
14,6747 | |
Immiscible with water. | |
C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C | |
296.616 | |
CHEBI:25640 | |
98% | |
Moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H361
Líquido y vapor inflamables.
Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P270-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P308+P313-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H312-H360.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 209-136-7
missing translation for 'rtecsNumber' : GZ4397000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only