Learn More
Octametilciclotetrasiloxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412288 100 g 100 g
11422288 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15240.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296.616 g/mol
Octamethylcyclotetrasiloxane is used to prepare silicone oil, silicone rubber and silicone resin having different degrees of polymerization through ring opening and polymerizing. It is also widely used in various fields viz. construction, electronics, textile, automobile, personal care, food, and machining. It is an organometallic reagent utilized for the preparation of siloxane polymers having high surface-hydrophobicity restoration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El octametilciclotetrasiloxano se utiliza para preparar aceite de silicona, caucho de silicona y resina de silicona con diferentes grados de polimerización a través de la apertura de anillo y la polimerización. También se utiliza muy a menudo en distintos campos como la construcción, la electrónica, textil, automóvil, cuidado personal, alimentos y mecanizado. Se trata de un reactivo organometálico utilizado para la preparación de polímeros de siloxano con alta restauración de hidrofobicidad de la superficie.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-67-2
Fórmula molecular C8H24O4Si4
Peso molecular (g/mol) 296.616
Número MDL MFCD00003269
Clave InChI HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8-octametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Nombre del producto químico o material Octamethylcyclotetrasiloxane
Punto de fusión 17°C to 18°C
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1787074
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Índice Merck 14,6747
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.62
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.396
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.956