Learn More
Octametilciclotetrasiloxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Octamethylcyclotetrasiloxane is used to prepare silicone oil, silicone rubber and silicone resin having different degrees of polymerization through ring opening and polymerizing. It is also widely used in various fields viz. construction, electronics, textile, automobile, personal care, food, and machining. It is an organometallic reagent utilized for the preparation of siloxane polymers having high surface-hydrophobicity restoration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El octametilciclotetrasiloxano se utiliza para preparar aceite de silicona, caucho de silicona y resina de silicona con diferentes grados de polimerización a través de la apertura de anillo y la polimerización. También se utiliza muy a menudo en distintos campos como la construcción, la electrónica, textil, automóvil, cuidado personal, alimentos y mecanizado. Se trata de un reactivo organometálico utilizado para la preparación de polímeros de siloxano con alta restauración de hidrofobicidad de la superficie.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes ácidos y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 175°C to 176°C |
| Nombre del producto químico o material | Octamethylcyclotetrasiloxane |
| Punto de fusión | 17°C to 18°C |
| Cantidad | 500 g |
| Temperatura de inflamación | 56°C (132°F) |
| Índice de refracción | 1.396 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.956 |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1787074 |
| Mostrar más |