Learn More
BRAND™ Octagonal Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
PTFE construction. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Marca: BRAND™ 137612
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
- Forma octogonal
- Para recipientes con fondos ligeramente desiguales.
- El anillo de pivote reduce la superficie de contacto, lo que permite al agitador adoptar la posición óptima.
Especificaciones
11 mm | |
Barra de agitación magnética | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
25 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
10 | |
Para recipientes con fondos ligeramente desiguales | |
Octogonal |