Learn More
BRAND™ Octagonal Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
PTFE construction. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
44.00€ - 142.00€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Forma | Octogonal |
Para utilizar con (equipo) | Para recipientes con fondos ligeramente desiguales |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11804100
|
BRAND™
137625 |
12 mm | 75 mm |
142.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12030932
|
BRAND™
137607 |
8 mm | 13 mm |
44.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12040932
|
BRAND™
137608 |
8 mm | 15 mm |
48.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11844090
|
BRAND™
137610 |
9,5 mm | 25 mm |
48.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12055282
|
BRAND™
137612 |
11 mm | 25 mm |
52.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12065282
|
BRAND™
137617 |
11 mm | 38 mm |
76.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12075282
|
BRAND™
137620 |
11 mm | 51 mm |
76.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11894090
|
BRAND™
137622 |
11 mm | 64 mm |
95.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10191631
|
BRAND™
137618 |
9,5 mm | 51 mm |
70.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Octagonal shape
- For vessels with slightly uneven bottoms.
- Pivot ring reduces the contact surface which enables the stirrer to adopt the optimum position.
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Octogonal | |
Para recipientes con fondos ligeramente desiguales |