Learn More
BRAND™ Octagonal Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
PTFE construction. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Marca: BRAND™ 137607
37.90 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22300kg
Descripción
- Forma octogonal
- Para recipientes con fondos ligeramente desiguales.
- El anillo de pivote reduce la superficie de contacto, lo que permite al agitador adoptar la posición óptima.
Especificaciones
8 mm | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
13 mm |
10/Paq. | |
Para recipientes con fondos ligeramente desiguales | |
Octogonal |