Learn More
BRAND™ Octagonal Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
PTFE construction. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Marca:  BRAND™ 137618
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10191631
  • 70.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Forma octogonal
  • Para recipientes con fondos ligeramente desiguales.
  • El anillo de pivote reduce la superficie de contacto, lo que permite al agitador adoptar la posición óptima.
Especificaciones
Especificaciones
9,5 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
51 mm
10
Para recipientes con fondos ligeramente desiguales
Octogonal