Learn More
Notrax Oct-O-Mat™ Classic Honeycomb Entrance Mat
The traditional octagonal Oct-O-Mat™ outdoor rubber mat is known for its large holes that provide traction and excellent drainage in extreme weather conditions, and scrape shoes to stop dirt, grit and grime from entering the building.
Marca: Notrax 564S3248OB
Detalles adicionales : Peso : 12.20000kg
Descripción
- La alfombrilla de caucho tradicional y octogonal exterior Oct-O-Mat™ se conoce por sus grandes orificios que proporcionan tracción y un drenaje excelente en condiciones climáticas extremas y zapatos de raspado para evitar que la suciedad entre en el edificio
- Estas alfombrillas de alta resistencia, fabricadas con un compuesto de caucho duradero, soportan un tránsito de pies constante, son fáciles de limpiar y ofrecen protección climática
- El caucho resistente ofrece una adherencia excelente y se adapta a cualquier superficie mientras que las pestañas levantadas de debajo permiten que el agua fluya fácilmente en todas las direcciones, manteniendo la superficie despejada
Especificaciones
47 in | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
80 cm |
Negro | |
Caucho natural | |
120 cm |