Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada Oct-O-Mat™ Classic Honeycomb
Código de producto. p-7227290
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 × 75 cm
120 x 80 cm
150 x 100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17792218 100 × 75 cm cada uno
17702228 120 x 80 cm cada uno
17712228 150 x 100 cm cada uno
3 options
Código de producto. 17792218
Marca: Notrax 564S3039OB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La alfombrilla de caucho tradicional y octogonal exterior Oct-O-Mat™ se conoce por sus grandes orificios que proporcionan tracción y un drenaje excelente en condiciones climáticas extremas y zapatos de raspado para evitar que la suciedad entre en el edificio.
  • La alfombrilla de caucho tradicional y octogonal exterior Oct-O-Mat™ se conoce por sus grandes orificios que proporcionan tracción y un drenaje excelente en condiciones climáticas extremas y zapatos de raspado para evitar que la suciedad entre en el edificio
  • Estas alfombrillas de alta resistencia, fabricadas con un compuesto de caucho duradero, soportan un tránsito de pies constante, son fáciles de limpiar y ofrecen protección climática
  • El caucho resistente ofrece una adherencia excelente y se adapta a cualquier superficie mientras que las pestañas levantadas de debajo permiten que el agua fluya fácilmente en todas las direcciones, manteniendo la superficie despejada
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 100 × 75 cm
Color Negro
Longitud (imperial) 3,3 ft
Longitud (métrico) 100 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 75 cm