Learn More
RETSCH Junta tórica para tamices de ensayo
Se colocan en la cavidad del tamiz de ensayo para proporcionar máxima estabilidad y un sellado óptimo cuando se utilizan en pilas de tamiz. Estas juntas tóricas para tamices de ensayo están disponibles en varios tamaños, en función del diámetro del tamiz de ensayo.
Marca:  RETSCH 05.114.0077
3.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23265" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10581153
  • 4.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporciona la máxima estabilidad y un sellado óptimo cuando se utiliza en pilas de tamiz
  • Disponible en varios tamaños, en función del diámetro del tamiz de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
Junta tórica
1Each
200mm