Learn More
RETSCH Junta tórica para tamices de ensayo
Código de producto. p-8004338 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
100mm
200mm
305mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10506232
Marca: RETSCH 05.114.0045
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se coloca en la cavidad del tamiz de ensayo para proporcionar una máxima estabilidad y un sellado óptimo cuando se utilizan en pilas de tamiz. Estas juntas tóricas para tamices de ensayo están disponibles en varios tamaños, en función del diámetro del tamiz de ensayo.
  • Proporciona la máxima estabilidad y un sellado óptimo cuando se utiliza en pilas de tamiz
  • Disponible en varios tamaños, en función del diámetro del tamiz de ensayo
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo de producto Junta tórica
Diámetro exterior (métrico) 100mm